Drukuj
Trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoroacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
144657-100G 144657-25G
SIAL144657-100GEA 471 PLN
SIAL144657-100G SIAL144657-25G
Trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacetamide
Formuła: C₂H₂F₃NO
MW: 113.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 162.4
Temp. topnienia: 73…75 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008008
Numer CAS: 354-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-559-9