Trifluoroacetamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2,2-Trifluoroacetamide
A14451.14
A14451.22
A14451.36
A14451.14EA
311
PLN
A14451.14
A14451.22
A14451.36
Trifluoroacetamide ≥97%
Trifluoroacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 354-38-1
Molecular Formula: CF3CONH2
Formula Weight: 113.04
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 162-164°
MDL No.: MFCD00008008
Formuła:
C₂H₂F₃NO MW: 113.04 g/mol Temp. Wrzenia: 162…164 °C Temp. topnienia: 70…75 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008008 Numer CAS: 354-38-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-559-9 |