Drukuj
Trifluoroacetamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoroacetamide
385220250 385222500
ACRO385220250EA 208 PLN
ACRO385220250 ACRO385222500
Trifluoroacetamide 97%
Trifluoroacetamide
Formuła: C₂H₂F₃NO
MW: 113.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 162…164 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 59…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008008
Numer CAS: 354-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-559-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 75 °C
GC ≥96.0 %