Drukuj
1,1,1-Trifluoroaceton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T62804-100G T62804-25G T62804-5G
SIALT62804-100GEA 1250 PLN
SIALT62804-100G SIALT62804-25G SIALT62804-5G
1,1,1-Trifluoroaceton, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluoroaceton
Formuła: C₃H₃F₃O
MW: 112.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 22
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000423
Numer CAS: 421-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-005-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 I