Drukuj
Perfluorooktan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Octadecafluorooctane
M-Clarity™ quality level = MQ200
359238-100G 359238-25G
SIAL359238-100GEA 994 PLN
SIAL359238-100G SIAL359238-25G
Perfluorooktan, Sigma-Aldrich®
Perfluorooktan
Formuła: C₈F₁₈
Temp. Wrzenia: 102 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00042083
Numer CAS: 307-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-199-2