Tiomocznik ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12828.0C
A12828.0E
A12828.22
A12828.36
A12828.0CEA
3590
PLN
A12828.0C
A12828.0E
A12828.22
A12828.36
Tiomocznik ≥99%
Tiomocznik
Purity: 99%
CAS No.: 62-56-6
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 605327
Merck Reference: 14,9367
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008067
Formuła:
NH₂CSNH₂ Temp. topnienia: 172…178 °C Gęstość: 1,405 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008067 Numer CAS: 62-56-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-543-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,9367 |