Tiomocznik ≥99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36609.18
36609.30
36609.A1
36609.18EA
351
PLN
36609.18
36609.30
36609.A1
Tiomocznik ≥99% ACS
Tiomocznik
Purity: 99% min.
CAS No.: 62-56-6
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Physical Form: Crystalline
Density: 1.405
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 605327
Merck Reference: 14,9367
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008067
Reagent for organic synthesis
Formuła:
NH₂CSNH₂ Temp. topnienia: 175…178 °C Gęstość: 1,405 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008067 Numer CAS: 62-56-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-543-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,9367 |