Drukuj
Tioacetamid ≥99.0%, crystalline powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
0215258780 0215258790 0215258725
ICNA0215258780EA 691 PLN
ICNA0215258780 ICNA0215258790 ICNA0215258725
Tioacetamid ≥99.0%, crystalline powder ACS
Tioacetamid
Thioacetamide is a hepatotoxin and a carcinogen. Thioacetamide is also an additive in enantioselective reduction of β-keto esters with immobilized bakers yeast.
Thioacetamide is a source of hydrogen sulphide in qualitative analysis. It is a potent hepatotoxicant.
Formuła: CH₃CSNH₂
Temp. topnienia: 111…114 °C
Gęstość: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008070
Numer CAS: 62-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-541-4
Klasyfikacja Merck : 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay >99,0%
Melting Point 111 - 114°C
Residue on Ignition <0,05%
Clarity of a 2% Solution Passes test