Tioacetamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12926.14
A12926.22
A12926.36
A12926.14EA
262
PLN
A12926.14
A12926.22
A12926.36
Tioacetamid ≥98%
Tioacetamid
Purity: 98%
CAS No.: 62-55-5
Molecular Formula: C2H5NS
Formula Weight: 75.13
Melting Point: 110-114°
Solubility: Soluble in water, ethanol
Beilstein Reference: 506006
Merck Reference: 14,9319
MDL No.: MFCD00008070
Formuła:
CH₃CSNH₂ Temp. topnienia: 110…114 °C Gęstość: 1,37 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008070 Numer CAS: 62-55-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-541-4 Klasyfikacja Merck : 14,9319 |