Drukuj
Tioacetamid 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
424530250 424531000 424535000
ACRO424530250EA 285 PLN
ACRO424530250 ACRO424531000 ACRO424535000
Tioacetamid 99+% ACS
Tioacetamid
Formuła: CH₃CSNH₂
Temp. topnienia: 112…114 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008070
Numer CAS: 62-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-541-4
Klasyfikacja Merck : 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Clarity of solution (2% soln.) Passes test