Drukuj
Kwas tiooctowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
138781000 138785000 138780025
ACRO138781000EA 284 PLN
ACRO138781000 ACRO138785000 ACRO138780025
Kwas tiooctowy 98%
Kwas tiooctowy
Formuła: C₂H₄OS
Temp. Wrzenia: 87…93 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004853
Numer CAS: 507-09-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-063-8
Jednostka: 2436
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,09454
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %