Drukuj
Octan fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
108723-100G 108723-5G
SIAL108723-100GEA 133 PLN
SIAL108723-100G SIAL108723-5G
Octan fenylu, Sigma-Aldrich®
Octan fenylu
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008699
Numer CAS: 122-79-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-575-0
Klasyfikacja Merck : 12,07421