Drukuj
Wersenian czterosodowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate, EDTA tetrasodium, Edetic acid tetrasodium salt, Kestranal® 4S
M-Clarity™ quality level = MQ200
27261-1KG-R 27261-25KG-R
SIAL27261-1KG-REA 330 PLN
SIAL27261-1KG-R SIAL27261-25KG-R
Wersenian czterosodowy, Sigma-Aldrich®
Wersenian czterosodowy
Formuła: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
MW: 380.17 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: 6.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150027
Numer CAS: 64-02-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-573-9
Klasyfikacja Merck : 12,03557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da8dc42f6b4faeb40c2c5e98f983e37d310fe21&vid=c925ac956246bbfd17c182e83b57c15a3b8edfa1&prid=web&clid=SAPDAM