EDTA sól disodowa dihydrat 99+% dla biologii molekularnej DNase-, RNase-, protease-free
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
ACRO327205000EA
743
PLN
ACRO327205000
ACRO327200025
ACRO327201000
EDTA sól disodowa dihydrat 99+% dla biologii molekularnej DNase-, RNase-, protease-free
EDTA sól disodowa dihydrat
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O MW: 372,24 g/mol Temp. topnienia: 252 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150037 Numer CAS: 6381-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3 Klasyfikacja Merck : 12,03556 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤0.2 |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
UV | (0.1 M in water) |
pH | 4 to 5 (5 % at 25°C) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Nitrilotriacetic acid | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |