Drukuj
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) ≥99% analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
20301.186EA 190 PLN
20301.186 20301.290
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) ≥99% analytical reagent
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 614
Temp. topnienia: 220
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003541
Numer CAS: 60-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Klasyfikacja Merck : 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm