Drukuj
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy), Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08452.0250 1.08452.1000
1.08452.0250EA 350 PLN
1.08452.0250 1.08452.1000
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy), Supelco®
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₈
Temp. Wrzenia: 614 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003541
Numer CAS: 60-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Klasyfikacja Merck : 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C (decomposition)
Molar Mass 292.24 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C DIN 51758
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 23 °C) (slurry)
Ignition Point 200 °C