Drukuj
Titriplex® II (EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)) 99.4-100.6% (by complexometric analysis) Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
1.08417.0100EA 190 PLN
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
Titriplex® II (EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)) 99.4-100.6% (by complexometric analysis) Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Supelco®
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₈
Temp. Wrzenia: 614 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003541
Numer CAS: 60-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Klasyfikacja Merck : 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric) 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Appearance White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤ 0.1 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.2 %