Drukuj
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) free acid ≥99.5%, Ultrapure
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
0322-1KGEA 2400 PLN
0322-1KG 0322-500G
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) free acid ≥99.5%, Ultrapure
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)
Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 614
Temp. topnienia: 220 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003541
Numer CAS: 60-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Klasyfikacja Merck : 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles (5%, 1N NaOH) Pass
Iron ≤0.005%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.1%
pH (5%, Water) @25 °C 2.5 – 3.5
Protease none detected
Purity ≥99.5%
Residue after Ignition ≤0.2%
RNase none detected