Drukuj
cytrynian triamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium citrate tribasic, Citric acid triammonium salt, Triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1332-100G A1332-500G
SIALA1332-100GEA 467 PLN
SIALA1332-100G SIALA1332-500G
cytrynian triamonu, Sigma-Aldrich®
cytrynian triamonu
Formuła: C₆H₁₇N₃O₇
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036406
Numer CAS: 3458-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 222-394-5