Drukuj
wodorocytrynian diamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
247561-100G 247561-2.5KG 247561-500G
SIAL247561-100GEA 182 PLN
SIAL247561-100G SIAL247561-2.5KG SIAL247561-500G
wodorocytrynian diamonu, Sigma-Aldrich®
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Gęstość: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3
Klasyfikacja Merck : 13,00513