Drukuj
wodorocytrynian diamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
MQ200
09833-100G 09833-500G
SIAL09833-100GEA 444 PLN
SIAL09833-100G SIAL09833-500G
wodorocytrynian diamonu, Sigma-Aldrich®
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226.19 g/mol
Gęstość: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3
Klasyfikacja Merck : 13,00513