Drukuj
wodorocytrynian diamonu 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
21246.238EA 399 PLN
21246.238 21246.290 21246.460
wodorocytrynian diamonu 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. analytical reagent
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Gęstość: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3
Klasyfikacja Merck : 13,00513
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 103.0 %
C2O4 (Oxalate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm