wodorocytrynian diamonu, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01154.0500
1.01154.2500
1.01154.0500EA
517
PLN
1.01154.0500
1.01154.2500
wodorocytrynian diamonu, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
wodorocytrynian diamonu
Formuła:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Gęstość: 1,483 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013068 Numer CAS: 3012-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3 Klasyfikacja Merck : 13,00513 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 226.19 g/mol |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | (1013 hPa) (decomposition) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C) |