wodorocytrynian diamonu 98.0-103.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36219.22
36219.36
36219.A3
36219.22EA
239
PLN
36219.22
36219.36
36219.A3
wodorocytrynian diamonu 98.0-103.0% ACS
wodorocytrynian diamonu
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 3012-65-5
Molecular Formula: C6H14N2O7
Formula Weight: 226.19
Physical Form: Granular
Density: 1.48
Merck Reference: 14,512
MDL No.: MFCD00013068
Formuła:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Gęstość: 1,48 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013068 Numer CAS: 3012-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3 Klasyfikacja Merck : 14,512 |