wodorocytrynian diamonu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
33221.22
33221.36
33221.A3
33221.22EA
311
PLN
33221.22
33221.36
33221.A3
wodorocytrynian diamonu ≥99%
wodorocytrynian diamonu
Purity: 99+%
CAS No.: 3012-65-5
Molecular Formula: C6H14N2O7
Formula Weight: 226.19
Physical Form: Granular
Density: 1.48
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,512
MDL No.: MFCD00013068
Formuła:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ MW: 226.19 g/mol Gęstość: 1.48 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013068 Numer CAS: 3012-65-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-146-3 Klasyfikacja Merck : 13,00513 |