Drukuj
Cytrynian trisodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
C3674-100G C3674-500G C3674-1KG
SIALC3674-100GEA 245 PLN
SIALC3674-100G SIALC3674-500G SIALC3674-1KG
Cytrynian trisodu, Sigma-Aldrich®
Cytrynian trisodu
Formuła: C₆H₅Na₃O₇
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 290 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012462
Numer CAS: 68-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3
Klasyfikacja Merck : 12,08746