Drukuj
Cytrynian tripotasu hydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
26789.294EA 400 PLN
26789.294 26789.460
Cytrynian tripotasu hydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cytrynian tripotasu hydrat
Formuła: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Temp. topnienia: 230 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150442
Numer CAS: 6100-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-755-5
Klasyfikacja Merck : 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm