Cytrynian tripotasu hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45038.36
45038.0E
45038.36EA
284
PLN
45038.36
45038.0E
Cytrynian tripotasu hydrat ≥97%
Cytrynian tripotasu hydrat
Purity: 97%
CAS No.: 6100-05-6
Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O
Formula Weight: 324.42 (306.41anhy)
Physical Form: Lump/granular
Density: 1.98
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,7623
MDL No.: MFCD00150442
Formuła:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O Gęstość: 1,98 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150442 Numer CAS: 6100-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-755-5 Klasyfikacja Merck : 14,7623 |