Cytrynian tripotasu hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 6100-05-6
Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O
Formula Weight: 324.42 (306.41anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.98
Melting Point: 230° dec.
Solubility: Soluble in water and glycerol. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7623
MDL No.: MFCD00150442
Formuła:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O MW: 324.41 g/mol Temp. topnienia: 230 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.98 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150442 Numer CAS: 6100-05-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-755-5 Klasyfikacja Merck : 13,07706 |