Drukuj
kwas cytrynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W230618-10KG-K W230618-1KG-K W230618-25KG-K
SIALW230618-10KG-KEA 916 PLN
SIALW230618-10KG-K SIALW230618-1KG-K SIALW230618-25KG-K
kwas cytrynowy, Sigma-Aldrich®
kwas cytrynowy
Formuła: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 149…151 °C
Gęstość: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011669
Numer CAS: 77-92-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM