Szczawian baru ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13009.06
13009.14
13009.22
13009.06EA
506
PLN
13009.06
13009.14
13009.22
Szczawian baru ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Szczawian baru
Purity: 99.999%
CAS No.: 516-02-9
Molecular Formula: C2BaO4
Formula Weight: 225.36
Physical Form: Powder
Density: 2.658
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,985
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00054429
Formuła:
C₂BaO₄ Gęstość: 2,658 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054429 Numer CAS: 516-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-216-9 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,985 |