szczawian disodowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
MQ100
379735-25G
379735-5G
SIAL379735-25GEA
1020
PLN
SIAL379735-25G
SIAL379735-5G
szczawian disodowy, Sigma-Aldrich®
szczawian disodowy
Formuła:
Na₂C₂O₄ MW: 134 g/mol Temp. topnienia: 250…270 °C Gęstość: 2.27 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012465 Numer CAS: 62-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3 Klasyfikacja Merck : 13,08723 |