Drukuj
szczawian disodowy 99,5 ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
223433-100G 223433-500G
223433-100GEA 212 PLN
223433-100G 223433-500G
szczawian disodowy 99,5 ACS, Fluka™
szczawian disodowy
Formuła: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Temp. topnienia: 250…270 °C
Gęstość: 2.340 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3
Klasyfikacja Merck : 13,08723
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.50 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.01 %
Indifference complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying