Drukuj
szczawian disodowy 99,8, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
27978.237EA 515 PLN
27978.237 27978.294
szczawian disodowy 99,8, AnalaR NORMAPUR® zA
szczawian disodowy
Formuła: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Temp. topnienia: 250…270 °C
Gęstość: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3
Klasyfikacja Merck : 13,08723
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.8 %
pH (20°C; 3 %) 7.5 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm