Drukuj
szczawian disodowy, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06557.0250 1.06557.1000
1.06557.0250EA 363 PLN
1.06557.0250 1.06557.1000
szczawian disodowy, EMSURE® for analysis, Supelco®
szczawian disodowy
Formuła: Na₂C₂O₄
Temp. topnienia: 250…270 °C
Gęstość: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3
Klasyfikacja Merck : 13,08723
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)