Drukuj
szczawian disodowy ≥99.5%, proszek ACS
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0219143991 0219143980 0219143990
ICNA0219143991EA 1400 PLN
ICNA0219143991 ICNA0219143980 ICNA0219143990
szczawian disodowy ≥99.5%, proszek ACS
szczawian disodowy
Soluble in water.
Chloride ≤0,002% ; sulphate ≤0,002% ; Ammonium ≤0,002%; Potassium ≤0,005%
Formuła: Na₂C₂O₄
Temp. topnienia: 250…270 °C
Gęstość: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3
Klasyfikacja Merck : 13,08723
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥99.5%
Insoluble Matter ≤0.005%
Loss on Drying ≤0.01%
Neutrality Passes
Chloride ; ≤0.002%
Sulfate ≤0.002%
Ammonium ≤0.002%
Heavy Metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Potassium ≤0.005%
Substances Darkened by Hot Sulfuric Acid Passes