szczawian disodowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
A11648.0EEA
2470
PLN
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
szczawian disodowy ≥99%
szczawian disodowy
Purity: 99%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 250-270° dec.
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Formuła:
Na₂C₂O₄ Gęstość: 2,340 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012465 Numer CAS: 62-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3 Klasyfikacja Merck : 14,8650 |