szczawian disodowy 99,5 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
41759.30
41759.A1
41759.18
41759.30EA
617
PLN
41759.30
41759.A1
41759.18
szczawian disodowy 99,5 ACS
szczawian disodowy
Purity: 99.5+%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Powder
Density: 2.340
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 250-270° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Formuła:
Na₂C₂O₄ MW: 134 g/mol Temp. topnienia: 250…270 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.340 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012465 Numer CAS: 62-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3 Klasyfikacja Merck : 14,8650 |