Drukuj
szczawian disodowy 98.5%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
207721000 207725000 207720025
ACRO207721000EA 166 PLN
ACRO207721000 ACRO207725000 ACRO207720025
szczawian disodowy 98.5%, extra pure
szczawian disodowy
Formuła: Na₂C₂O₄
Gęstość: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012465
Numer CAS: 62-76-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-550-3
Klasyfikacja Merck : 13,08723
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)