Drukuj
szczawian dipotasowy hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0963-100G P0963-500G
SIALP0963-100GEA 248 PLN
SIALP0963-100G SIALP0963-500G
szczawian dipotasowy hydrat, Sigma-Aldrich®
szczawian dipotasowy hydrat
Formuła: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Temp. topnienia: 356
Gęstość: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150033
Numer CAS: 6487-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07820