Drukuj
szczawian dipotasowy hydrat ≥99.0% (RT), Purum p.a. analytical reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
60425-1KG 60425-250G
60425-1KGEA 678 PLN
60425-1KG 60425-250G
szczawian dipotasowy hydrat ≥99.0% (RT), Purum p.a. analytical reagent
szczawian dipotasowy hydrat
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 356
Gęstość: 2.120 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150033
Numer CAS: 6487-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8
Klasyfikacja Merck : 12,07820
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 20°C) 7.0 - 8.5
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying