Drukuj
szczawian dipotasowy hydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05073.0250 1.05073.1000
1.05073.0250EA 256 PLN
1.05073.0250 1.05073.1000
szczawian dipotasowy hydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
szczawian dipotasowy hydrat
Formuła: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Temp. topnienia: 356
Gęstość: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150033
Numer CAS: 6487-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07820
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Molar Mass 184.24 g/mol
Bulk Density 700 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)