szczawian dipotasowy hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Oxalic acid potassium salt hydrate, Ethanedioic acid potassium salt
A12289.0B
A12289.0I
A12289.30
A12289.0BEA
749
PLN
A12289.0B
A12289.0I
A12289.30
szczawian dipotasowy hydrat 99%
szczawian dipotasowy hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6487-48-5
Molecular Formula: K2C2O4.xH2O
Formula Weight: 166.22(anhy)
Odour: Odourless
pH: 6-8.5
Melting Point:
Formuła:
(COOK)₂·H₂O MW: 166.22 g/mol (anhy) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 2.13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150033 Numer CAS: 6487-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,7651 |