szczawian dipotasowy hydrat 98.5-101.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
Purity: 98.8-101.0%
CAS No.: 6487-48-5
Molecular Formula: C2K2O4.H2O
Formula Weight: 184.23 (166.22anhy)
Physical Form: Granular/powder
Density: 2.13
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-8.5
Melting Point:
Formuła:
(COOK)₂·H₂O MW: 184.23 g/mol Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 2.13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150033 Numer CAS: 6487-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,7651 |