Drukuj
szczawian dipotasowy hydrat 99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
424025000 424020025
ACRO424025000EA 393 PLN
ACRO424025000 ACRO424020025
szczawian dipotasowy hydrat 99% ACS
szczawian dipotasowy hydrat
Formuła: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Temp. topnienia: 356
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150033
Numer CAS: 6487-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8
Klasyfikacja Merck : 12,07820
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 98.5 to 101.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Neutrality Passes test