szczawian dipotasowy hydrat 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
207715000
207710025
ACRO207715000EA
389
PLN
ACRO207715000
ACRO207710025
szczawian dipotasowy hydrat 99+% do analizy
szczawian dipotasowy hydrat
Formuła:
(COOK)₂·H₂O MW: 184.23 g/mol Temp. topnienia: 356 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150033 Numer CAS: 6487-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8 Klasyfikacja Merck : 12,07820 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 7 to 8.5 (5 % at 20°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |