Drukuj
Kwas szczawiowy ≥99.0% (by redox titration), puriss. p.a. analytical reagent, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethanedioic acid
75688-250G 75688-50G
SIAL75688-250GEA 361 PLN
SIAL75688-250G SIAL75688-50G
Kwas szczawiowy ≥99.0% (by redox titration), puriss. p.a. analytical reagent, Sigma-Aldrich®
Kwas szczawiowy
Formuła: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 365
Temp. topnienia: 99…100 °C
Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002573
Numer CAS: 144-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,06980