Drukuj
Kwas szczawiowy ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
194131-1KG 194131-250G 194131-5G
SIAL194131-1KGEA 434 PLN
SIAL194131-1KG SIAL194131-250G SIAL194131-5G
Kwas szczawiowy ≥98%, Sigma-Aldrich®
Kwas szczawiowy
Formuła: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 365
Temp. topnienia: 99…100 °C
Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002573
Numer CAS: 144-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,06980