Drukuj
Kwas szczawiowy, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16144.0050 8.16144.0250
8.16144.0050EA 222 PLN
8.16144.0050 8.16144.0250
Kwas szczawiowy, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas szczawiowy
Formuła: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 365
Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002573
Numer CAS: 144-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
Jednostka: 3261
Klasyfikacja Merck : 13,06980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 189 °C (decomposition)
Molar Mass 90.03 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 21.5 hPa (50 °C)
Density 1.9 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material