Kwas szczawiowy, anhydrous ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethanedioic acid
44410.18
44410.30
44410.18EA
339
PLN
44410.18
44410.30
Kwas szczawiowy, anhydrous ≥98%
Kwas szczawiowy
Purity: 98%
CAS No.: 144-62-7
Molecular Formula: C2H2O4
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Crystalline
Density: 1.9
Appearance: White
pH: 1.3
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 385686
Merck Reference: 14,6911
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002573
Formuła:
C₂H₂O₄ MW: 90.04 g/mol Temp. Wrzenia: 365 Temp. topnienia: ∼ 185 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002573 Numer CAS: 144-62-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3 Jednostka: 3261 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,6911 |